26048
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Productos recomendados
material
glass column
manufacturer/tradename
Agilent
parameter
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × O.D. × I.D.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
matrix
60/80 Carbopack B support
matrix active group
5% Carbowax 20M phase
column type
packed GC
compatibility
for use with Agilent Configuration A
General description
Application
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)