Documentos clave
26021
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
glass column
Agency
EPA 625
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-220 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matriz
60/80 Carbopack B support
grupo activo de la matriz
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Otras notas
This is a TightSpec column, which conforms to within +/- 6 mm of its stated length.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 21814Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpecSDS
  • 11887Coated GC Packing, phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gSDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)