26012
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass column
Nivel de calidad
Agency
EPA TO-1 (solvents, butyl aromatics)
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matriz
80/100 Carbopack C support
grupo activo de la matriz
SP®-1000 phase, 0.1%
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)