25064-U
Male Luer Coupler
pkg of 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
envase
pkg of 20 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with male Luer to male Luer
Descripción general
Male Luer Coupler is an accessory used with TDS3 TD Storage Containers. It is specifically employed with Supelclean™ ENVI-Carb™ Plus SPE Tube and SPE vacuum manifold when they are used in conjunction for the solid-phase extraction of highly polar compounds from aqueous samples.
Información legal
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)