23237
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
About This Item
Productos recomendados
material
black phenolic cap (no septum)
feature
autoclavable
packaging
pkg of 144 ea
parameter
149 °C temp. limit
fitting
thread for 24-400
compatibility
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Categorías relacionadas
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)