Documentos clave
21519
Connector to Male NPT
brass, 1/4 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 400-1-4
Sinónimos:
Swagelok® 400-1-4,BRASS CONNECTOR 1/4TX1/4P PK2
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
Materiales
brass
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
400-1-4
Adaptador
1/4 in. Swagelok
1/4 in. male NPT
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)