Documentos clave
21233-U
Supelco
ORBO 1500 Precleaned Small PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Sinónimos:
Small PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiales
polyurethane (foam)
descripción
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Línea del producto
ORBO
Características
precleaned
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 1500
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
22 mm × 10 cm
idoneidad
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
ORBO-1500 cartridges are recommended for Pesticide/PCB applications. Sampling Rate: 1-5 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)