Documentos clave
21131-U
Supelco
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Sinónimos:
Vocarb® 3000 Purge Trap K, O.I. Analytical
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with OI Analytical 4460
Información legal
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)