Merck
Z740325
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 500 m, sterile
Sinónimos:
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
esterilidad
sterile
Características
piercable: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IST Scientific IST-101-078SR
L × An
78 mm × 500 m
Descripción general
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
Aplicación
qPCR, short term compoundstorage
Información legal
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)