Documentos clave
Z732664
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Sinónimos:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
Materiales
stainless steel
Características
stainless steel rotor/stator
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA L004639
Diámetro
10 mm
Descripción general
IKA® S 18 N - 10 G Dispersing tool for use with T-18 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Características y beneficios
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)