Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Sinónimos:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 4740
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5625-A
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)