Documentos clave
Z722847
Accesorios para centrífuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R.
Rotor, 6 place for CYTO, swing out, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
to hold 6 x 1660, 1680 buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1626
Parámetros
2,039 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Totafix 32A and Universal 320/320R
Descripción general
Carriers not included.
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)