Z720526
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035
size 5 mL
Sinónimos:
PETG bottle, PETG bottles, nalgene bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PETG bottle
clear bottle
high-density polyethylene cap
round bottle
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (20-415)
Características
with cap
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2035-0005
diám. × Al
22 mm × 46 mm
tamaño
5 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Sterile to 10-6 SAL
- Includes a leakproof closure for sample protection.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)