Documentos clave
Z717398
Nichiryo pipette tips
maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
envase
pack of 100 ea (Bag)
fabricante / nombre comercial
Nichiryo BMT-XR
disponibilidad
not available in (France)
volumen máximo
5 mL
volumen
5 mL
Características y beneficios
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)