Z709026
ART® non-filtered tip
HLT XLP, maximum volume 200 μL, racked, non-sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
racked
envase
pack of 3840 ea (5 packs of 768)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3542
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
200 μL
volumen
200 μL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)