Z640166
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 0.1-20 μL
About This Item
Eppendorf® 022491130
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 010.019
Eppendorf® 022491130
intervalo de medición del volumen
0.1-20 μL
Longitud
40 mm
volumen máximo
20 μL
Descripción general
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)