Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
envase
pack of 1600
fabricante / nombre comercial
Greiner 160101
tubo capacidad
12 mL
tubo diám. × L
16 mm × 100 mm
color
colorless
Características y beneficios
- High transperancy
- Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)