Acerca de este artículo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 114-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
with PTFE stopper
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® absorption cuvettes, standard cells, semi Micro
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?