Documentos clave
Z600768
Hellma® fluorescence cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1400 μL
Sinónimos:
Semi-Micro Fluorescence Cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 114F-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
Al × An × P
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
1,400 μL
1400 μL
longitud de la trayectoria
10x4 mm
Descripción general
with PTFE stopper
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)