Z379271
Deepwell 96 well plate
non-sterile
Sinónimos:
deepwell multiplate, storage plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polypropylene
round bottom clear wells (translucent)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37860-0000
volumen máximo
2 mL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)