Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Packaging:
pack of 25 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pack of 25 ea
dialyser capacity
500-1,500 μL
diam.
16 mm
pore size
500 Da MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Application
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate membrane
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?