Z359025
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1 mL
Sinónimos:
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
esterilidad
sterile (certified)
sterile; irradiated
Características
External thread
envase
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 5000-1012
Parámetros
-150 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
1 mL
tubo diám.
11.68 mm
Descripción general
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)