Documentos clave
Z329207
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 10 mm, diam. 5 mm
Sinónimos:
PTFE, Stirring rods
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE-coated
oval
fabricante / nombre comercial
BRAND 137300
Longitud
10 mm
Diámetro
5 mm
Descripción general
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Otras notas
BR137300 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)