Documentos clave
Z328979
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 20 mm, bar diam. 6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiales
cylindrical PTFE-coated
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
BRAND 137415
Longitud
20 mm
barra diám.
6 mm
anillo diám.
8 mm
Descripción general
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Otras notas
BR137415 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)