Z326461
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck14/23
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37409
intervalo de medición del volumen
250 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidad
250 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)