Documentos clave
Z324183
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
100 mL
Altura
260 mm
Descripción general
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Otras notas
BR31938 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)