Merck
Z2001
Zonisamide sodium salt
≥98% (HPLC), NO scavenger, powder
Sinónimos:
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide sodium-potassium salt, Aleviatin sodium-potassium salt, Exceglan sodium-potassium salt, Excegram sodium-potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N2NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
234.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Zonisamide sodium salt, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Eisai
SMILES string
[Na]NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N2O3S.Na/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7;/h1-4H,5H2,(H-,9,11,12);/q-1;+1
InChI key
ZVBIRPKGWOVBLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic and also scavenges nitric oxide (NO).
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic. It is effective in various animal epilepsy models and humans with both partial and generalized epileptic seizures. Zonisamide sodium salt also scavenges nitric oxide (NO).
Features and Benefits
This compound was developed by Eisai. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
Z2001-100MG04061832561530
Z2001-10MG04061832561547