Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C67H113N17O21S
Número CAS:
Peso molecular:
1524.78
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
V5 Peptide, ≥97% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
calculated mol wt 1524.78 Da
storage temp.
−20°C
General description
V5 Tag Peptide is a synthetic peptide that has an amino acid sequence correspondinh to amino acids 95-108 of the non-structural protein V and to the RNA polymerase a subunit (P protein), of Paramyxovirus SV5 with an N-terminal cysteine.
Application
The peptide is useful for displacement of V5-tagged fusion proteins from anti-V5 antibody in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding of V5 peptide demonstrates binding is specific.
Preparation Note
To prepare a stock solution, dissolve in water to a final concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Amino acid sequence is N-Cys-Gly-Lys-Pro-Ile-Pro-Asn-Pro-Leu-Leu-Gly-Leu-Asp-Ser-Thr-C
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
The amino acid sequence corresponds to amino acids 95-109 of non-structural protein V and to RNA polymerase α subunit (P protein), of Paramyxovirus SV5 with an N-terminal cysteine.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?