Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC2=O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C52H74N14O12S2/c1-78-32-16-14-31(15-17-32)25-35-46(73)63-36(24-30-10-4-2-5-11-30)47(74)61-34(18-19-40(53)67)45(72)64-37(26-41(54)68)48(75)65-38(29-79-80-52(27-43(70)60-35)20-6-3-7-21-52)50(77)66-23-9-13-39(66)49(76)62-33(12-8-22-58-51(56)57)44(71)59-28-42(55)69/h2,4-5,10-11,14-17,33-39H,3,6-9,12-13,18-29H2,1H3,(H2,53,67)(H2,54,68)(H2,55,69)(H,59,71)(H,60,70)(H,61,74)(H,62,76)(H,63,73)(H,64,72)(H,65,75)(H4,56,57,58)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
QVQOGNOOAMQKCE-ZTYVOHGWSA-N
Gene Information
human ... AVPR1A(552)
mouse ... AVPR1A(54140)
rat ... AVPR1A(25107)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?