Merck
V0631
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 8 tubes
Sinónimos:
370800008, F37080-0008, agitator adapter, stirrer adapter, stirrer adapter for tubes, vortex adapter
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41121702
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
capacity 8 tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37080-0008
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)