Saltar a
UC205
Dextrorphan
NMDA glutamate receptor antagonist, solid
Sinónimos:
(+)-3-Hydroxy-17-methylmorphinan, 1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-hydroxy-2H-10,4a-(iminoethano)-11-methylphenanthrene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
257.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
204-754-3
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Dextrorphan,
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D ≥+54°
color
white to off-white
mp
≥195 °C
solubility
saline: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m1/s1
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-PVAVHDDUSA-N
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Application
Dextrorphan has been studies as an N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist in Xenopus oocytes and hippocampal neuron cultures[1].
CYP2D6 O-Demethyl metabolite of dextromethorphan
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Dextrorphan is soluble in water[1].
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1468L5143D127
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
saline: soluble(lit.)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
color
white
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)