Saltar al contenido
TRUEENZ
TrueGel3D Enzymatic Cell Recovery Solution
solution, 500 μl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is extracted from Chaetomium gracile, which cleave glycosidic bonds of dextran polymers. It is used to dissolve dextran polymer to recover chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Application
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is used to dissolve dextran-based hydrogels to recover cells for post-culture analysis
Other Notes
TRUEENZ-500UL contains TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (dextranase)
Disclaimer
Avoid loss of enzymatic activity by storing at -70°C
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)