TMO140627
Nunc® Cell Culture Inserts in 24-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
Sinónimos:
multidish membrane insert, treated membrane insert
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
esterilidad
sterile
envase
case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
fabricante / nombre comercial
Nunc 140627
tamaño de poro
3.0 μm pore size
tipo de unión
cell culture treated
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)