TL11430
DMT-locT Phosphoramidite
configured for ABI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubilidad
soluble, clear, colorless
Absorción
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?