Merck
T7515
Sodium taurolithocholate
Sinónimos:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Taurolithocholic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H44NO5SNa
Número CAS:
Peso molecular:
505.69
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
mol wt
505.69 g/mol
application(s)
detection
SMILES string
C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C.[Na]
InChI
1S/C26H45NO5S.Na.H/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
CMXYYIRKQPXCIE-RLHFEMFKSA-N
General description
Sodium taurolithocholate is a bile salt with detergent qualities that give it the ability to solubilize insoluble lipids.
Application
Sodium taurolithocholate has been used in a study to assess factors controlling the gastrointestinal adsorption of petroleum hydrocarbon residues. It has also been used in a study to investigate the decrease in activity of Na+, K+-adenosinetriphosphatase (Na+, K+-ATPase) in rats where cholestasis had been induced.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)