Merck
T6664
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0
Sinónimos:
TBS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tris Buffered Saline, pH 8.0, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
pH
8.0
solubility
deionized water: 1 units/L
Application
Tris Buffered Saline has been used:
  • to block cells fixed in paraformaldehyde for immunofluorescence imaging
  • as a component in cell lysis buffer for DNA extraction
  • in goat serum and Triton-X 100 for blocking and permeabilizing cells for immunocytostaining respectively
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline (NaCl - 0.138 M; KCl - 0.0027 M); pH 8.0, at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris Buffered Saline
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)