Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7N3S
Número CAS:
Peso molecular:
201.25
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
205-725-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
611403
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Thiabendazole, BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
light yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
agriculture
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Thiabendazole, a metal chelator and helminth-specific fumarate reductase inhibitor, is used primarily as an anthelmintic to control infections by helminth organisms. It is also used to control mold and fungal growth in plants.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiabendazole
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?