Merck
T5525
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina
TMB substrate, chromogenic, tablet
Sinónimos:
BM azul, Sure Blue TMB, Sustrato TMB, TMB, Transferencia de TMB Plus
About This Item
Fórmula lineal:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.34
Beilstein:
2808541
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.83
Nombre del producto
3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina, tablet, 1 mg substrate per tablet
Formulario
tablet
mp
168-171 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) es un sustituto no carcinógeno (prueba de Ames negativa) de la bencina, adecuada como sustrato de la peroxidasa para procedimientos ELISA. Este sustrato rinde un producto final soluble que es de color azul claro y puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 620-650 nm. La reacción de la TMB puede detenerse con H2SO4 2 M (que produce un color amarillo) y leerse a 450 nm. Reactivo sensible y específico para la detección de sangre, análisis de la hemoglobina, análisis de peroxidasa.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used as a substrate in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and indirect ELISA.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lactobacillus casei LcY decreases milk protein immunoreactivity of fermented buttermilk but also contains IgE-reactive proteins
Wroblewska B, et al.
Food Research International, 83, 95-101 (2016)
Effect of acylation and enzymatic modification on pea proteins allergenicity
Szymkiewicz, A and Jedrychowski, L
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 58(3) (2008)
Immunoreactive properties of peptide fractions of cow whey milk proteins after enzymatic hydrolysis
Wroblewska B, et al.
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 39(8), 839-850 (2004)
Simon Z He et al.
Leukemia & lymphoma, 56(5), 1406-1415 (2014-09-25)
Acute myeloid leukemia (AML) blasts express high levels of interlekin-3 (IL-3) receptor-α (CD123). CSL360 is a recombinant, chimeric immunoglobulin G1 (IgG1), anti-CD123 monoclonal antibody (MoAb) that neutralizes IL-3 and demonstrates anti-leukemic activity in vitro. This phase 1 study assessed safety
Ronit Mazor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8571-8576 (2014-05-07)
Nonhuman proteins have valuable therapeutic properties, but their efficacy is limited by neutralizing antibodies. Recombinant immunotoxins (RITs) are potent anticancer agents that have produced many complete remissions in leukemia, but immunogenicity limits the number of doses that can be given
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.