Merck
T5376
Glyceryl triacetate
≥99%
Características de sostenibilidad
Sinónimos:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glycerol triacetate, Triacetin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-051-9
Beilstein/REAXYS Number:
1792353
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
sustainability
Sustainability features
bp
258-260 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
lipid type
neutral glycerides
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl triacetate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
148 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)