Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.55
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
usage
30 mL sufficient for 1,000 extractions, sufficient for 1000 reactions
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La disolución de preparación de tejidos está prevista para usar con los kits para PCR de tejido Extract-N-Amp™ , los kits para PCR de tejido REDExtract-N-Amp™ y los kits para PCR de tejido SYBR™ Green Extract-N-Amp. Este producto está destinado a complementar los reactivos del kit donde hay muchas extracciones.
Application
La disolución de preparación de tejidos se ha utilizado:
- en la combinación de segmentos de colas para genotipado
- para extraer ADN genómico de embriones/tejidos de aleta de pez cebra
- para extraer el ADN de las marcas de orejas, las puntas de la cola y el saco vitelino del embrión de ratón
- para la extracción de ADN de esporas y micelios fúngicos
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?