T2269
L-Tirosina disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
L-3-(4-Hidroxifenil)alanina disodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
sugar beets (refined)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
Clave InChI
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
Información sobre el gen
human ... GRIN2D(2906)
mouse ... GRIN2D(14814)
rat ... GRIN2D(24412)
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)