T1317
Eppendorf® Thermomixer Compact
with 1.5 mL block, AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
dry bath, heat block
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
115 V (AC)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5384000020 (USA)
disponibilidad
not available in EU
An × P × Al
20.6 cm × 30.4 cm × 17.0 cm
capacidad
, holds 1 block
Categorías relacionadas
Descripción general
- Short-mix function for quick vortex applications
- Mixing speed - 300 to 1,300 rpm
- Mixing stroke - 3 mm
- Temperature Control Range: 4°C above ambient up to 99°C in 1°C increments
- Temperature Accuracy - ± 0.5°C at 20 to 45 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)