Merck
T1287
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 155,000
Sinónimos:
TRITC-Dextran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 155,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
color
purple to pink
storage temp.
2-8°C
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran/TRITC-Dextran is a fluorochrome.
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran has been used:
  • as fluorescent dyes
  • to test a range of molecule sizes in dextran transport assays
  • to label blood plasma in order to visualize the vasculature
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)