Acerca de este artículo
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
42.6 kDa
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
42.6 kDa
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Biochem/physiol Actions
Isoform of Tau, variant 2N3R, having 3 microtubule binding repeats (R) and 2 amino terminal inserts (N).
Preparation Note
Lyophilized from MES, pH 6.8 containing NaCl and EGTA. When reconstituted in water to a protein concentration of 1 mg/mL, the resulting buffer will have ~50 mM MES, pH 6.8, 100 mM NaCl and 0.5 mM EGTA.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?