Merck
SYNF580020
Synthware™ Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 110 mm
Sinónimos:
Synthware F580020, storage tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear glass , round bottom
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
clear glass , round bottom
sterility
non-sterile
feature
neck thread Internal
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F580020
O.D. × L
22 mm × 110 mm
capacity
20 mL
valve L
0-4 mm
General description
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-4mm, 22X110mm
Application
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)