SRP0356
GSK3β active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
glycogen synthase kinase 3 beta
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥500 pmol/min-μg
mol peso
73 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... GSK3B(2932)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)