SRE0044
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Sinónimos:
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), SBTI
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
origen biológico
Glycine max (soybean)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
mol peso
20 kDa
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componentes
Definición de unidad
Nota de preparación
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)