Saltar al contenido
SML4079
BI-3802
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2‐[(6‐{[5‐Chloro‐2‐(cis-3,5‐dimethylpiperidin‐1‐yl)pyrimidin‐4‐yl]amino}‐1-methyl‐2‐oxo‐1,2‐dihydroquinolin‐3‐yl)oxy]‐N-methylacetamide, BI 3802, BI3802
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29ClN6O3
Número CAS:
Peso molecular:
484.98
MDL number:
NACRES:
NA.28
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN1C2=CC=C(NC3=NC(N4C[C@H](C[C@H](C4)C)C)=NC=C3Cl)C=C2C=C(C1=O)OCC(NC)=O
Biochem/physiol Actions
Potent and selective BCL6 degrader that targets BTB domain with high-affinity.
BI-3802 is a potent and selective BCL6 degrader that targets BTB domain with high-affinity (IC50 ≤3 nM by ULight assay). BI-3802 induces BCL6 polymerization (filaments formation) and SIAH1 E3 ligase-mediated ubiquitination, leading to proteasomal degradation (by 80% post 90 min 5 µM treatment in SU-DHL-4 cells) and inhibition of BCL6-dependent proliferation in a dose-depenent manner (typical dosing range 0.04 - 3 µM).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)