Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
330.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor that inhibits downstream AKT S129 phosphorylation in MDA-MB-231 cells
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?