Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H35F3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
516.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)CONC(=C)c3cc(c(cc3)CN4CC(C4)C(=O)O)CC)C2CCCCC2
InChI
1S/C29H35F3N2O3/c1-3-21-14-23(10-11-24(21)15-34-16-25(17-34)28(35)36)19(2)33-37-18-20-9-12-26(22-7-5-4-6-8-22)27(13-20)29(30,31)32/h9-14,22,25,33H,2-8,15-18H2,1H3,(H,35,36)
InChI key
VVEHSNDBXFCTMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAF312 (Siponimod) is an orally active, potent and subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor agonist (GTPγ binding EC50 = 0.39 nM/S1P1, 0.98 nM/S1P5, 750 nM/S1P4, >1 µM/S1P3, >10 µM/S1P2). BAF312 oral administration causes a dose-dependent decrease in peripheral lymphocyte counts (by 88% 8h post 1 mg/kg, by 50% 6h post 0.14 mg/kg).
Orally active, potent and subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor S1P1 & S1P5 agonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?